Thiazole-5-carboxyaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0908-1G F0908-5G
TCIAF0908-1GEA 65 EUR
TCIAF0908-1G TCIAF0908-5G
Thiazole-5-carboxyaldehyde ≥98.0% (por GC)
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Formula: C₄H₃NOS
Pto. Ebullición: 94°C
Pto. de inflamación: 98°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179516
Núm. CAS: 1003-32-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %