2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-ethanol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
F0912-5G F0912-25G
TCIAF0912-5GEA 28 EUR
TCIAF0912-5G TCIAF0912-25G
2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-ethanol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-ethanol
Formula: C₁₇H₁₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00235927
Núm. CAS: 105496-31-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %