Fludarabine monophosphate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: ((2R,3S,4S,5R)-5-(6-Amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogen phosphate, Fludarabine Phosphate, 2-F-ara-AMP, 9-(beta-D-Arabinofuranosyl)-2-fluoroadenine 5'-Monophosphate, 2-Fluoroadenine 9-beta-D-Arabinofuranoside 5'-Monophosphate
F0913-25MG F0913-100MG
TCIAF0913-25MGEA 30 EUR
TCIAF0913-25MG TCIAF0913-100MG
Fludarabine monophosphate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fludarabine monophosphate
Formula: C₁₀H₁₃FN₅O₇P
MW: 365,21 g/mol
Pto. de fusión: 203°C
Número MDL: MFCD00866418
Núm. CAS: 75607-67-9
Índice Merck: 14,04126
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +11.0 to +13.0 deg (C=0.5, H2O)