Fmoc-Inp-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidinecarboxylic acid, 1-Fmoc-isonipecotic acid, 1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]isonipecotic acid, Fmoc-isonipecotic acid, 1-Fmoc-4-piperidinecarboxylic acid, Fmoc-Isn-OH, 1-Fmoc-piperidine-4-carboxylic acid
F0914-1G F0914-5G
TCIAF0914-1GEA 20 EUR
TCIAF0914-1G TCIAF0914-5G
Fmoc-Inp-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fmoc-Inp-OH
Formula: C₂₁H₂₁NO₄
MW: 351,402 g/mol
Número MDL: MFCD00273475
Núm. CAS: 148928-15-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %