2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid, 2-Fluoro-5-methylboronic acid
F0915-1G F0915-5G
TCIAF0915-1GEA 23 EUR
TCIAF0915-1G TCIAF0915-5G
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
MW: 153,9466 g/mol
Número MDL: MFCD03428512
Núm. CAS: 166328-16-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %