Ácido 4-fluoro-3-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
F0919-1G F0919-5G
TCIAF0919-1GEA 51 EUR
TCIAF0919-1G TCIAF0919-5G
Ácido 4-fluoro-3-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 4-fluoro-3-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BFO₃
Número MDL: MFCD08056358
Núm. CAS: 854778-31-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %