Febantel
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-(((2-(2-MEthoxyacetamido)-4-(phenylsulphanyl)phenyl)amino)((methoxycarbonyl)imino)methyl)carbamate
F0922-1G F0922-5G
TCIAF0922-1GEA 55 EUR
TCIAF0922-1G TCIAF0922-5G
Febantel
Febantel
Formula: C₂₀H₂₂N₄O₆S
MW: 446,48 g/mol
Pto. de fusión: 130°C
Número MDL: MFCD01738527
Núm. CAS: 58306-30-2
EINECS: 261-205-0
Índice Merck: 14,03944
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C