4-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]aminomethyl]benzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Fmoc-4-Amb-OH, 4-(Fmoc-aminomethyl)benzoic Acid
F0925-5G F0925-1G
TCIAF0925-5GEA 188 EUR
TCIAF0925-5G TCIAF0925-1G
4-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]aminomethyl]benzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]aminomethyl]benzoic acid
Formula: C₂₃H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01074693
Núm. CAS: 164470-64-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %