2-Furaldehyde diethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(Diethoxymethyl)furan, Furfural Diethyl Acetal
F0929-5G F0929-25G
TCIAF0929-5GEA 65 EUR
TCIAF0929-5G TCIAF0929-25G
2-Furaldehyde diethyl acetal ≥98.0% (por GC)
2-Furaldehyde diethyl acetal
Formula: C₉H₁₄O₃
MW: 170,21 g/mol
Pto. Ebullición: 81°C
Pto. de inflamación: 64°C
Número MDL: MFCD00003245
Núm. CAS: 13529-27-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %