3-Fluorofenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(3-Fluorophenyl)ethylamine
F0930-5G F0930-25G
TCIAF0930-5GEA 54 EUR
TCIAF0930-5G TCIAF0930-25G
3-Fluorofenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Fluorofenetilamina
Formula: C₈H₁₀FN
MW: 139.17 g/mol
Pto. Ebullición: 87°C
Pto. de inflamación: 83°C
Número MDL: MFCD00075376
Núm. CAS: 404-70-6
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %