2-Fluorofenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethane, 2-Fluorophenethylamine, 2-(2-Fluorophenyl)ethylamine
F0933-5G F0933-25G
TCIAF0933-5GEA 50 EUR
TCIAF0933-5G TCIAF0933-25G
2-Fluorofenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluorofenetilamina
Formula: C₈H₁₀FN
MW: 139.17 g/mol
Pto. de inflamación: 77°C
Número MDL: MFCD00075502
Núm. CAS: 52721-69-4
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %