Cloruro de propano-2-sulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cloruro de isopropilsulfonilo
L02431.06
L02431.14
L02431.06EA
50.9
EUR
L02431.06
L02431.14
Cloruro de propano-2-sulfonilo ≥97%
Cloruro de propano-2-sulfonilo
Purity: 97%
CAS No.: 10147-37-2
Molecular Formula: (CH3)2CHSO2Cl
Formula Weight: 142.60
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -47°
Boiling Point: 95°/45mm
Beilstein Reference: 1747497
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007453
Formula:
C₃H₇ClO₂S MW: 142,61 g/mol Pto. Ebullición: 95 °C (45 mmHg) Pto. de fusión: –47 °C Densidad: 1,273 Pto. de inflamación: 86 °C (186 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007453 Núm. CAS: 10147-37-2 EINECS: 233-415-2 UN: 3265 ADR: 8,II |