Ácido 2-fluoro-4-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-4-boronic acid, 2-Fluoro-4-pyridinylboronic acid
F0935-1G F0935-5G
TCIAF0935-1GEA 60 EUR
TCIAF0935-1G TCIAF0935-5G
Ácido 2-fluoro-4-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-fluoro-4-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BFNO₂
MW: 140.91 g/mol
Pto. de fusión: 200°C
Número MDL: MFCD04112345
Núm. CAS: 401815-98-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 115.0 %