5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Formyl-2,4-dimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
F0939-1G F0939-5G
TCIAF0939-1GEA 30 EUR
TCIAF0939-1G TCIAF0939-5G
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formula: C8H9NO3
MW: 167,16 g/mol
Pto. de fusión: 283°C
Número MDL: MFCD06202342
Núm. CAS: 253870-02-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %