Ácido 2-fluoro-6-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
F0941-1G F0941-5G
TCIAF0941-1GEA 18 EUR
TCIAF0941-1G TCIAF0941-5G
Ácido 2-fluoro-6-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-fluoro-6-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BFO₃
Número MDL: MFCD02179483
Núm. CAS: 78495-63-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %