3-Fluoro-4'-n-propylbiphenyl-4-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4'-propyl-4-biphenylboronic acid
F0942-1G F0942-5G
TCIAF0942-1GEA 40 EUR
TCIAF0942-1G TCIAF0942-5G
3-Fluoro-4'-n-propylbiphenyl-4-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Fluoro-4'-n-propylbiphenyl-4-boronic acid
Formula: C₁₅H₁₆BFO₂
MW: 258,099 g/mol
Número MDL: MFCD10687198
Núm. CAS: 909709-42-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %