4-(3-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
F0943-1G
F0943-5G
TCIAF0943-1GEA
69
EUR
TCIAF0943-1G
TCIAF0943-5G
4-(3-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
4-(3-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Formula:
C₁₄H₁₁FO₂ Pto. Ebullición: 265°C |
Número MDL:
MFCD02605317 Núm. CAS: 66742-57-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 46.0 to 50.0 deg-C |