6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0944-1G
F0944-5G
TCIAF0944-1GEA
18
EUR
TCIAF0944-1G
TCIAF0944-5G
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Formula:
C₁₂H₁₄ClFN₂O |
Número MDL:
MFCD06658529 Núm. CAS: 84163-13-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |