4-[[(4-Fluorophenyl)imino]methyl]phenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
F0946-5G
F0946-25G
TCIAF0946-5GEA
54
EUR
TCIAF0946-5G
TCIAF0946-25G
4-[[(4-Fluorophenyl)imino]methyl]phenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-[[(4-Fluorophenyl)imino]methyl]phenol
Formula:
C₁₃H₁₀FNO |
Número MDL:
MFCD00029739 Núm. CAS: 3382-63-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 179.0 to 183.0 deg-C |