3-Fluoro-2-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0947-1G
F0947-5G
TCIAF0947-1GEA
26
EUR
TCIAF0947-1G
TCIAF0947-5G
3-Fluoro-2-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Fluoro-2-nitrofenol
Formula:
C₆H₄FNO₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07368753 Núm. CAS: 385-01-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 36.0 to 40.0 deg-C |