2-Fluoro-m-toluic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-3-methylbenzoic acid
F0949-5G F0949-1G
TCIAF0949-5GEA 135 EUR
TCIAF0949-5G TCIAF0949-1G
2-Fluoro-m-toluic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Número MDL: MFCD00042504
Núm. CAS: 315-31-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C