4-Fluorobencenosulfonamida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0953-5G
F0953-25G
TCIAF0953-5GEA
54
EUR
TCIAF0953-5G
TCIAF0953-25G
4-Fluorobencenosulfonamida ≥98.0% (por GC)
4-Fluorobencenosulfonamida
Formula:
C₆H₆FNO₂S |
Número MDL:
MFCD00025384 Núm. CAS: 402-46-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 125.0 to 129.0 deg-C |