4-Fluoro-3-nitroobenzaldehído ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0956-1G
F0956-5G
TCIAF0956-1GEA
23
EUR
TCIAF0956-1G
TCIAF0956-5G
4-Fluoro-3-nitroobenzaldehído ≥95.0% (por GC)
4-Fluoro-3-nitroobenzaldehído
Formula:
C₇H₄FNO₃ |
Número MDL:
MFCD01861388 Núm. CAS: 42564-51-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 43.0 to 47.0 deg-C |