Flumazenil ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
F0958-25MG
F0958-100MG
TCIAF0958-25MGEA
44
EUR
TCIAF0958-25MG
TCIAF0958-100MG
Flumazenil ≥99.0% (por GC)
Flumazenil
Formula:
C₁₅H₁₄FN₃O₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00242764 Núm. CAS: 78755-81-4 Índice Merck: 14,04135 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 198.0 to 202.0 deg-C |