N-(4-Fluorophenyl)glycine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0960-1G F0960-5G
TCIAF0960-1GEA 101 EUR
TCIAF0960-1G TCIAF0960-5G
N-(4-Fluorophenyl)glycine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-(4-Fluorophenyl)glycine
Formula: C₈H₈FNO₂
Pto. de fusión: 138°C
Número MDL: MFCD02255629
Núm. CAS: 351-95-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %