4-Fluoro-o-toluonitrilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0962-1G F0962-5G
TCIAF0962-1GEA 18 EUR
TCIAF0962-1G TCIAF0962-5G
4-Fluoro-o-toluonitrilo ≥99.0% (por GC)
4-Fluoro-o-toluonitrilo
Formula: C₈H₆FN
Número MDL: MFCD03095106
Núm. CAS: 147754-12-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C