3-Fluoro-4-metoxibencil cloruro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Fluoro-4-methoxybenzylchloride
F0966-5G F0966-25G
TCIAF0966-5GEA 59 EUR
TCIAF0966-5G TCIAF0966-25G
3-Fluoro-4-metoxibencil cloruro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Fluoro-4-metoxibencil cloruro
Formula: C₈H₈ClFO
Pto. Ebullición: 62°C
Número MDL: MFCD04973773
Núm. CAS: 351-52-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %