Fenhexamid ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
F0967-200MG F0967-1G
TCIAF0967-200MGEA 97 EUR
TCIAF0967-200MG TCIAF0967-1G
Fenhexamid ≥98.0% (by HPLC)
Fenhexamid
Formula: C₁₄H₁₇Cl₂NO₂
Pto. Ebullición: 320°C
Número MDL: MFCD03095700
Núm. CAS: 126833-17-8
EINECS: 422-530-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,03974
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C