2-Fluoro-6-metoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0969-5G F0969-25G
TCIAF0969-5GEA 38 EUR
TCIAF0969-5G TCIAF0969-25G
2-Fluoro-6-metoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-6-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₆FNO
MW: 151.14 g/mol
Pto. Ebullición: 245
Número MDL: MFCD00042291
Núm. CAS: 94088-46-7
EINECS: 302-047-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C