(2-Fluorofenil)acetona ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 2-Fluorophenylacetone, 1-(2-Fluorophenyl)propan-2-one, 1-(2-Fluorophenyl)-2-propanone

F0970-5G F0970-25G
TCIAF0970-5GEA 65 EUR
TCIAF0970-5G TCIAF0970-25G
(2-Fluorofenil)acetona ≥97.0% (por GC)
(2-Fluorofenil)acetona
Formula: C₉H₉FO
MW: 152.17 g/mol
Pto. Ebullición: 47°C
Densidad: 1.07
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00000325
Núm. CAS: 2836-82-0
EINECS: 220-627-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR