Fmoc-Cys(tBu)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
F0972-1G
F0972-5G
TCIAF0972-1GEA
18
EUR
TCIAF0972-1G
TCIAF0972-5G
Fmoc-Cys(tBu)-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fmoc-Cys(tBu)-OH
Formula:
C₂₂H₂₅NO₄S Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00037130 Núm. CAS: 67436-13-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 136.0 to 140.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -23.0 to -26.0 deg (C=1,DMF) |