3-Fluoro-2-formilpiridina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-Fluoropicolinaldehyde, 3-Fluoropyridine-2-carbaldehyde, 3-Fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde

F0975-200MG F0975-1G
TCIAF0975-200MGEA 19 EUR
TCIAF0975-200MG TCIAF0975-1G
3-Fluoro-2-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
3-Fluoro-2-formilpiridina
Formula: C₆H₄FNO
MW: 125.1 g/mol
Pto. Ebullición: 112°C
Número MDL: MFCD07781234
Núm. CAS: 31224-43-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR