5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-5-fluorophenylboronic acid
F0976-1G F0976-5G
TCIAF0976-1GEA 21 EUR
TCIAF0976-1G TCIAF0976-5G
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Número MDL: MFCD03095047
Núm. CAS: 163517-62-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %