4-Fluoro-3-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
F0979-5G F0979-25G
TCIAF0979-5GEA 34 EUR
TCIAF0979-5G TCIAF0979-25G
4-Fluoro-3-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-3-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Número MDL: MFCD00061284
Núm. CAS: 67515-59-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C