2-Fluoro-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0982-5G F0982-25G
TCIAF0982-5GEA 42 EUR
TCIAF0982-5G TCIAF0982-25G
2-Fluoro-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-3-nitropiridina
Formula: C₅H₃FN₂O₂
Pto. Ebullición: 110°C
Pto. de fusión: 18°C
Número MDL: MFCD03095068
Núm. CAS: 1480-87-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %