2-Fluoro-5-nitropiridina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

F0983-5G F0983-25G
TCIAF0983-5GEA 25 EUR
TCIAF0983-5G TCIAF0983-25G
2-Fluoro-5-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-5-nitropiridina
Formula: C₅H₃FN₂O₂
Pto. Ebullición: 87°C
Pto. de fusión: 18°C
Número MDL: MFCD03095059
Núm. CAS: 456-24-6
EINECS: 207-260-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR