2-Fluoro-6-hidroxibenzonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
F0985-1G F0985-5G
TCIAF0985-1GEA 24 EUR
TCIAF0985-1G TCIAF0985-5G
2-Fluoro-6-hidroxibenzonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluoro-6-hidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Número MDL: MFCD03428592
Núm. CAS: 140675-43-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C