4-Fluoro-m-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0986-5G F0986-25G
TCIAF0986-5GEA 46 EUR
TCIAF0986-5G TCIAF0986-25G
4-Fluoro-m-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-m-toluonitrilo
Formula: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Número MDL: MFCD03788510
Núm. CAS: 185147-08-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C