4-Fluorobenzoilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
F0987-1G F0987-5G
TCIAF0987-1GEA 46 EUR
TCIAF0987-1G TCIAF0987-5G
4-Fluorobenzoilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Fluorobenzoilacetonitrilo
Formula: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Número MDL: MFCD00662062
Núm. CAS: 4640-67-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C