6-Fluorosalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-6-hidroxibenzaldehído
F0988-1G F0988-5G
TCIAF0988-1GEA 110 EUR
TCIAF0988-1G TCIAF0988-5G
6-Fluorosalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Fluorosalicilaldehído
Formula: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01090996
Núm. CAS: 38226-10-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C