3-Fluoro-5-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0994-5G F0994-25G
TCIAF0994-5GEA 78 EUR
TCIAF0994-5G TCIAF0994-25G
3-Fluoro-5-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-Fluoro-5-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Pto. de inflamación: 65°C
Número MDL: MFCD00061282
Núm. CAS: 149793-69-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %