2-Fluoro-4-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0995-1G F0995-5G
TCIAF0995-1GEA 53 EUR
TCIAF0995-1G TCIAF0995-5G
2-Fluoro-4-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-4-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃F₄N
MW: 165.09 g/mol
Pto. de inflamación: 23°C
Número MDL: MFCD09879262
Núm. CAS: 118078-66-3
UN: 1992
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %