9-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-4,7-dioxanonanoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0999-200MG
F0999-1G
TCIAF0999-200MGEA
55
EUR
TCIAF0999-200MG
TCIAF0999-1G
9-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-4,7-dioxanonanoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
9-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-4,7-dioxanonanoic acid
Formula:
C₂₂H₂₅NO₆ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD08064306 Núm. CAS: 872679-70-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 95.0 to 99.0 deg-C |