4-Fluoro-2-methoxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
F1003-1G F1003-5G
TCIAF1003-1GEA 106 EUR
TCIAF1003-1G TCIAF1003-5G
4-Fluoro-2-methoxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluoro-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141,14 g/mol
Pto. Ebullición: 215°C
Número MDL: MFCD00077536
Núm. CAS: 450-91-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2610a4d18fca61aa8646babe02eede5e737134a&vid=b2610a4d18fca61aa8646babe02eede5e737134a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %