2-Fluoro-5-iodotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-4-iodo-2-methylbenzene, 2-Fluoro-5-iodo-1-methylbenzene
F1004-5G F1004-25G
TCIAF1004-5GEA 38 EUR
TCIAF1004-5G TCIAF1004-25G
2-Fluoro-5-iodotolueno ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-5-iodotolueno
Formula: C₇H₆FI
MW: 236,03 g/mol
Pto. Ebullición: 87°C
Número MDL: MFCD00013710
Núm. CAS: 452-68-6
EINECS: 207-206-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %