2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
F1006-1G F1006-5G
TCIAF1006-1GEA 26 EUR
TCIAF1006-1G TCIAF1006-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Número MDL: MFCD07784336
Núm. CAS: 157834-21-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 110.0 %