Fusidic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (Z)-2-((3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetoxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tetramethyldodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17(2H,10H,14H)-ylidene)-6-methylhept-5-enoic acid, Fusidine
F1007-1G F1007-5G
TCIAF1007-1GEA 98 EUR
TCIAF1007-1G TCIAF1007-5G
Fusidic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Fusidic acid
Formula: C₃₁H₄₈O₆
MW: 516,72 g/mol
Pto. de fusión: 193°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00865135
Núm. CAS: 6990-06-3
EINECS: 230-256-0
Índice Merck: 14,04317
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -10.0 deg (C=1,CHCl3)