Ácido propano-1-sulfónico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
418340250 418340050
ACRO418340250EA 336 EUR
ACRO418340250 ACRO418340050
Ácido propano-1-sulfónico 95%
Ácido propano-1-sulfónico
Formula: C₃H₈O₃S
Pto. Ebullición: 120…121 °C (0,2 mmHg)
Pto. de fusión: 8 °C
Densidad: 1,25 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041889
Núm. CAS: 5284-66-2
EINECS: 226-114-2
UN: 2586
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear brown to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %