N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(2-furyl)-L-alanine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Fmoc-beta-(2-furyl)-Ala-OH, Fmoc-3-(2-Furyl)-Ala-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(furan-2-yl)propanoic acid, N-Fmoc-3-(2-furyl)-L-alanine
F1013-200MG
F1013-1G
TCIAF1013-200MGEA
55
EUR
TCIAF1013-200MG
TCIAF1013-1G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(2-furyl)-L-alanine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(2-furyl)-L-alanine
Formula:
C₂₂H₁₉NO₅ MW: 377.40 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01311747 Núm. CAS: 159611-02-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 137.0 to 141.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -33.0 to -37.0 deg (C=1,DMF) |