Fingolimod hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-2-(4-octylphenethyl)propane-1,3-diol hydrochloride, FTY-720 hydrochloride
F1018-200MG F1018-1G
TCIAF1018-200MGEA 51 EUR
TCIAF1018-200MG TCIAF1018-1G
Fingolimod hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fingolimod hydrochloride
Formula: C₁₉H₃₄ClNO₂
MW: 343,936 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00939512
Núm. CAS: 162359-56-0
Índice Merck: 14,04083
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %